Läs mer
Cobalt(II) chloride hexahydrate, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-4824686
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11311119
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011344.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Känslighet: Hygroskopisk; smp 52-56 °C- 4H2O , 100 °C- 5H2O , 120-140 °C -6H2O
Kobolt(II)kloridhexahydrat används som luftfuktighetsindikator i väderinstrument. Den finner användning vid elektroplätering av kobolt, i osynligt bläck, i organisk kemi och är en föregångare till koboltocen(bis(cyklopentadienyl)kobolt(II)).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-13-1
Molekylformel Cl2CoH12O6
Molekylvikt (g/mol) 237.92
MDL-nummer MFCD00149652
InChI-nyckel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Spécification
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) chloride hexahydrate
Smältpunkt 87°C
Färg Lila-röd
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99.9% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,acetone,ether and glycerol.
Formel vikt 237.93 (129.84 Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.924
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis