Läs mer
Cobalt(II) chloride hexahydrate, ACS, 98.0-102.0%
Produktkod. 11367978
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367978 100 g 100g
11377978 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036554.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7791-13-1 | Cl2CoH12O6 | 237.92 g/mol
Koboltklorid används som luftfuktighetsindikator i väderinstrument. Den finner användning vid elektroplätering av kobolt, i osynligt bläck, i organisk kemi och är en föregångare till koboltocen(bis(cyklopentadienyl)kobolt(II)).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-13-1
Molekylformel Cl2CoH12O6
Molekylvikt (g/mol) 237.92
MDL-nummer MFCD00149652
InChI-nyckel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) chloride hexahydrate
Smältpunkt 87°C
Namnnotering For analysis ACS
Färg Lila-röd
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98.0-102.0%
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,acetone,ether and glycerol.
Formel vikt 237.93 (129.84 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende Red-purple crystals
Densitet 1.924 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.