Läs mer
Cobalt(II) chloride hexahydrate, ACS, 98.0-102.0%
Produktkod. p-4407399
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11367978
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036554.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7791-13-1 | Cl2CoH12O6 | 237.92 g/mol
Koboltklorid används som luftfuktighetsindikator i väderinstrument. Den finner användning vid elektroplätering av kobolt, i osynligt bläck, i organisk kemi och är en föregångare till koboltocen(bis(cyklopentadienyl)kobolt(II)).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-13-1
Molekylformel Cl2CoH12O6
Molekylvikt (g/mol) 237.92
MDL-nummer MFCD00149652
InChI-nyckel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) chloride hexahydrate
Smältpunkt 87°C
Namnnotering For analysis ACS
Färg Lila-röd
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98.0-102.0%
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,acetone,ether and glycerol.
Formel vikt 237.93 (129.84 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende Red-purple crystals
Densitet 1.924 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.