Läs mer
Kobolt(ii) kloridhexahydrat, ACS-reagens, Solstice
Produktkod. 15642760 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15642760 5 g 5g
15622760 100 g 100g
15632760 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15642760 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2555995G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00 SEK
    776.32 SEK / 5g
    Save 73.68 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-03-2027
ACS-reagens, 98 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-13-1
Molekylformel Cl2CoH12O6
Molekylvikt (g/mol) 237.92
MDL-nummer MFCD00149652
InChI-nyckel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(Ii) Chloride Hexahydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Förpackning Glasflaska
Ångtryck 40 mmHg (0 °C)
Linjär formel CoCl2 · 6H2O
UN-nummer 3077
Formel vikt 237,93 g/mol
Procent renhet 98%
Kvalitet ACS-reagens
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cobalt(II) chloride hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt dichloride hexahydrate