Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cobalt(II) chloride hexahydrate |
| Smältpunkt | 86.0°C |
| Färg | Lila till rött |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | CoCl2·6H2O |
| Fieser | 01,155; 06,127; 11,479 |
| Merck Index | 15, 2421 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: 970g/L (20°C) |
| Formel vikt | 237.93 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Cobalt(II) chloride hexahydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H360F-Kan skada fertiliteten.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.