Läs mer
Cobalt(II) chloride hexahydrate, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Produktkod. p-7048495
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11330949
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010692.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7791-13-1 | Cl2CoH12O6 | 237.92 g/mol
Kobolt(II)kloridhexahydrat har använts för att studera apoptotiska effekter i HepG2-celler. Rapporteras även som stabilisator för rekonstitution av det radiofarmaceutiska teknetium-99m exametazime. Det har använts i studier för att undersöka värmechockproteinuttryck av inflammerad hud.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-13-1
Molekylformel Cl2CoH12O6
Molekylvikt (g/mol) 237.92
MDL-nummer MFCD00149652
InChI-nyckel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) chloride hexahydrate
Smältpunkt 87°C
Färg Lila-röd
pH 4.9
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel CoCl2·6H2O
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,2437
Löslighetsinformation Soluble in water,acetone,ether,and alcohols.
Formel vikt 237.93 (129.84 Anhydrous)
Procent renhet 99.998%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.924 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.