Läs mer
Cobalt(II) Chloride Hexahydrate, Technical, Fisher Chemical™
Produktkod. 11428952 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11428952
Brand: Fisher Chemical C/6500/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7791-13-1
Molekylformel Cl2CoH12O6
Molekylvikt (g/mol) 237.92
MDL-nummer MFCD00149652
InChI-nyckel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifikationer
Smältpunkt 86°C
Färg Red to Violet
pH 4.6
Fysisk form Crystalline Solid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 237.93g/mol
Förpackning Plastic powder jar