Läs mer
Kobolt(II)kloridlösning, 5,95 %, röd, Chem-Lab
Produktkod. 11927433
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11927433 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11927433 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL07.1101.0100
 Begränsad artikel
I lager
Används som indikator för vatten i torkmedel. Kobolt(II)kloridlösning, 5,95 %, röd, Chem-Lab är en oorganisk förening av kobolt och klor, levererad som ett hexahydrat. Reagens enligt Eur. Ph. 4 (2.2.2).
Kobolt(II)kloridhexahydrat är en av de mest använda koboltföreningarna i labbet. Det är en röd färg vid rumstemperatur, men blir blå vid högre temperaturer. På grund av den lätta hydrerings-/dehydreringsreaktionen och den resulterande färgförändringen, används koboltklorid som en indikator för vatten i torkmedel. Nischanvändningar av koboltklorid inkluderar dess roll i organisk syntes och galvanisering av föremål med koboltmetall.
Specifikationer
Smältpunkt 0 °C
CAS 7791-13-1
Färg Rött
pH <1
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Odör Luktfritt
Densitet 1.01g/mL
Molekylformel Cl2CoH12O6
MDL-nummer MFCD00149652
Synonym Cobalt dichloride
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
InChI-nyckel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)hexahydratdiklorid
Molekylvikt (g/mol) 237.92
Formel vikt 237,90 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 5.95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cobalt(II) chloride 5.95% solution (Red sol.)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt chloride, hydrochloric acid