Läs mer
Kobolt(II)klorid, TRC
Produktkod. 30351360
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30351360 1 g
1 options
Produktkod. 30351360 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC6331081G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) Chloride
CAS 7646-79-9
Molekylformel Cl2Co
Kvantitet 1 g
Synonym Cobalt Chloride, Cobalt Dichloride, Cobalt Dichloride (CoCl2), Cobalt(2+) Chloride, Cobalt(II) Chloride, Cobaltous Chloride, Cobaltous Dichloride, Dichlorocobalt, NSC 51149
InChI formel InChI=1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
LEDER Cl[Co]Cl
IUPAC-namn diklorokobalt
Molekylvikt (g/mol) 129.84