Läs mer
Kobolt(II)klorid, ultratorr, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11366928
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366928 1 g 1g
11356928 5 g 5g
11346928 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11366928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013666.03
 Begränsad artikel
I lager
Känslighet: Hygroskopisk; 3.367. Bryts ner vid 400 °C vid långvarig uppvärmning i luft | CAS: 7646-79-9 | Cl2Co | 129,83 g/mol
Kobolt(II)klorid i vapor-phase samreduktioner med andra metallhalider av väte resulterar i finfördelade intermetalliska material med tillämpningar som strukturella material eller föreningar med användbara termoelektriska, magnetiska och oxidationsmotståndsegenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7646-79-9
Molekylformel Cl2Co
Molekylvikt (g/mol) 129.83
MDL-nummer MFCD00010938
InChI-nyckel GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)-diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifikationer
Kokpunkt 1049 °C
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) chloride
Smältpunkt 735 °C
Namnnotering Ultra Dry
Färg Blått
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel CoCl2
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,2437
Formel vikt 129.84
Procent renhet 99.9%
Odör Luktfritt
Förpackning Ampulerad under argon
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 3.367
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.