Läs mer
Kobolt(II)citratdihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11481087
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481087 25 g 25g
11491087 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24088.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6424-15-3 | C12H20Co3O16 | 597.076 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6424-15-3
Molekylformel C12H20Co3O16
Molekylvikt (g/mol) 597.076
MDL-nummer MFCD02684007
InChI-nyckel SKMIIAIULKZNRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii citrate dihydrate
PubChem CID 131882668
IUPAC-namn kobolt;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra;dihydrat
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O.O.[Co].[Co].[Co]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) citrate dihydrate
Smältpunkt ∼150°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Formel vikt 591.02 (554.99 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.