Läs mer
Kobolt(II) Diacetetat, TRC
Produktkod. 30356156
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30356156 1 g
1 options
Produktkod. 30356156 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC6330951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) Diacetate
CAS 71-48-7
Molekylformel C4H6O4 .Co
Kvantitet 1 g
Synonym Acetic Acid Cobalt Salt, Bis(acetato)cobalt, Cobaltous Acetate, Cobaltous Diacetate, Cobalt Acetate
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.Co/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
LEDER [Co+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC-namn kobolt(2+); Diacetat
Molekylvikt (g/mol) 177.02
Formel vikt 176.9598