Läs mer
Kobolt(II)fluorid, vattenlös, 98 %
Produktkod. 11362168
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362168 100 g 100g
11352168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013074.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Lägg i varukorgen
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 10026-17-2 | CoF2 | 96,93 g/mol
Kobolt(II)fluorid kan användas som katalysator för att legera metaller. Den används också för optisk deponering, varav den förbättrar den optiska kvaliteten avsevärt. Sammansättningen kan användas inom tandvård.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-17-2
Molekylformel CoF2
Molekylvikt (g/mol) 96.93
MDL-nummer MFCD00010941
InChI-nyckel YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry
PubChem CID 24820
IUPAC-namn difluorkobalt
LEDER F[Co]F
Specifica
Kokpunkt 1400 °C
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) fluoride
Smältpunkt 1200 °C
Namnnotering Vattenfri
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 4.46 g/mL
UN-nummer UN2923
Merck Index 14,2440
Löslighetsinformation Löslig i vatten och fluorid. Olöslig i alkohol, eter, bensen.
Formel vikt 96.93
Procent renhet 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.