Läs mer
Cobalt(II) fluoride, anhydrous, 98%
Produktkod. p-7049160
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11352168
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013074.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10026-17-2 | CoF2 | 96.93 g/mol
Kobolt(II)fluorid kan användas som katalysator för att legera metaller. Den används också för optisk deponering, varav den förbättrar den optiska kvaliteten avsevärt. Sammansättningen kan användas inom tandvård.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-17-2
Molekylformel CoF2
Molekylvikt (g/mol) 96.93
MDL-nummer MFCD00010941
InChI-nyckel YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry
PubChem CID 24820
IUPAC-namn difluorkobalt
LEDER F[Co]F
Specifikationer
Kokpunkt 1400°C
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) fluoride
Smältpunkt 1200°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2923
Merck Index 14,2440
Löslighetsinformation Soluble in water and hydrofluoric acid. insoluble in alcohol,ether,benzene.
Formel vikt 96.93
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.46 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.