Läs mer
Cobalt(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7051583
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398718 1 g 1g
11308728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041594.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206986-92-7
Molekylformel C10H6CoF12O5
Molekylvikt (g/mol) 493.07
MDL-nummer MFCD00150649,MFCD00042510
InChI-nyckel POHWVOSIFCILEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis hexafluoroacetylacetonato cobalt ii hydrate, cobalt 2+ bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, cobalt 2+ ; z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 16212172
IUPAC-namn cobalt;(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one;hydrate
LEDER O.[Co].OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate
Smältpunkt 173°C to 179°C
Färg Orange
Fysisk form Powder
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
Formel vikt 473.04 (Anhydrous)
Procent renhet 97%