Läs mer
Cobalt(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11308728
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11308728
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041594.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206986-92-7
Molekylformel C10H6CoF12O5
Molekylvikt (g/mol) 493.07
MDL-nummer MFCD00150649,MFCD00042510
InChI-nyckel POHWVOSIFCILEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis hexafluoroacetylacetonato cobalt ii hydrate, cobalt 2+ bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, cobalt 2+ ; z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 16212172
IUPAC-namn cobalt;(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one;hydrate
LEDER O.[Co].OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate
Smältpunkt 173°C to 179°C
Färg Orange
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
Formel vikt 473.04 (Anhydrous)
Procent renhet 97%