Läs mer
Kobolt(II)hydroxid, 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Kobolt(II)hydroxid används som torkmedel för färger och lacker. Det fungerar som ett hjälpmedel för att torka litografiska bläck och katalysator vid framställning av batterielektrodimpregneringslösningar. Det är också involverat i syntesen av andra koboltföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cobalt(II) hydroxide |
| Smältpunkt | 250°C (decomposition) |
| Färg | Rosa till lila |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Linjär formel | Co(OH)2 |
| Merck Index | 14,2442 |
| Löslighetsinformation | Soluble in acids and ammonia; Very slightly soluble in water; Insoluble in dilute alkalis. |
| Formel vikt | 92.95 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.