Läs mer
Kobolt(II)hydroxid, 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049021
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
Produktkod. 11371859
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012524.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21041-93-0 | CoH2O2 | 92.95 g/mol
Kobolt(II)hydroxid används som torkmedel för färger och lacker. Det fungerar som ett hjälpmedel för att torka litografiska bläck och katalysator vid framställning av batterielektrodimpregneringslösningar. Det är också involverat i syntesen av andra koboltföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21041-93-0
Molekylformel CoH2O2
Molekylvikt (g/mol) 92.95
MDL-nummer MFCD00016015
InChI-nyckel ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis
PubChem CID 10129900
IUPAC-namn kobolt(2+);dihydroxid
LEDER [OH-].[OH-].[Co++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) hydroxide
Smältpunkt 250°C (decomposition)
Färg Rosa till lila
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Co(OH)2
Merck Index 14,2442
Löslighetsinformation Soluble in acids and ammonia; Very slightly soluble in water; Insoluble in dilute alkalis.
Formel vikt 92.95
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Air Sensitive
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.