Läs mer
Cobalt(II,III) oxide, 99.7% (metals basis)
Produktkod. 11349317
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349317 25 g 25g
11339317 100 g 100g
11319317 500 g 500g
11329317 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11349317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040184.14
Request Bulk or Custom Format
For Use With Enamels, Semiconductors, Grinding Wheels | CAS: 1308-06-1 | Co3O4 | 240.80 g/mol
Finns användning i emaljer, halvledare, slipskivor. Används inom katalys, supraledare, keramik och andra områden som ett viktigt oorganiskt material. Används även som katalysator och katalysatorbärare, som elektrodaktivt material, för glas, porslinsfärgämnen och pigment, som oxidationsmedel för kemisk industri och som katalysator för organisk syntes, i seniorglasögon och andra filtermaterial, i temperatur- och gassensorer, i elektronisk keramik, i elektrodmaterial för litiumjonbatterier, magnetiska material, elektrokroma energiapparater, solenergiapparater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1308-06-1
Molekylformel Co3O4
Molekylvikt (g/mol) 240.80
MDL-nummer MFCD00010939
InChI-nyckel UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
PubChem CID 11651651
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II, III) oxide
Smältpunkt 900°C (decomposition)
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.7% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in acids and alkalis. Insoluble in water.
IUPAC-namn oxokobalt; oxo(oxokobaltiooxi)kobolt
Formel vikt 240.8
Odör Odorless
Densitet 6.11
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cobalt(II,III) oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.