Läs mer
Cobalt(II,III) oxide, 99.7% (metals basis)
Produktkod. p-4407409
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 15442457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045806.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1308-06-1 | Co3O4 | 240.80 g/mol
Glasaktigt kol används i stor utsträckning som ett elektrodmaterial inom elektrokemi, lika mycket som för högtemperaturdeglar och som en del av vissa protesanordningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1308-06-1
Molekylformel Co3O4
Molekylvikt (g/mol) 240.80
MDL-nummer MFCD00010939
InChI-nyckel UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
PubChem CID 11651651
IUPAC-namn oxokobalt; oxo(oxokobaltiooxi)kobolt
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II, III) oxide
Smältpunkt 900°C (decomposition)
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.7% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in acids and alkalies. Insoluble in water.
Formel vikt 240.8
Odör Odorless
Utseende Black powder
Densitet 6.11 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cobalt(II,III) oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cobalt oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.