Läs mer
Cobalt(II,III) oxide, nanopowder, 99% (metals basis)
Produktkod. 11439850
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439850 500 g 500g
11419850 25 g 25g
11429850 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439850 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044661.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1308-06-1 | Co3O4 | 240.80 g/mol
Kobolt(II,III)oxid används i emaljer, pigment, porslinsfärgämnen, halvledare, keramik, katalys, slipskivor och andra områden som ett viktigt oorganiskt material. Det är en användbar oxidant i kemisk industri och som katalysator för organisk syntes. Det används ofta som katalysatorbärare och som elektrodaktivt material. Det används också i seniorglasögon, andra filtermaterial, i temperatur- och gassensorer, i elektronisk keramik, i elektrodmaterial för litiumjonbatterier, magnetiska material, elektrokromiska enheter och solenergiabsorbenter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1308-06-1
Molekylformel Co3O4
Molekylvikt (g/mol) 240.80
MDL-nummer MFCD00010939
InChI-nyckel UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
PubChem CID 11651651
IUPAC-namn oxokobalt; oxo(oxokobaltiooxi)kobolt
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt (II,III) oxide
Smältpunkt 900°C (decomposition)
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,2429
Löslighetsinformation Soluble in acids and alkali. Insoluble in water.
Formel vikt 240.8
Procent renhet 99%
Densitet 6.11 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.