Läs mer
Kobolt(II,III)oxid, Puratronic™ , 99,9985 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11390949
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11390949 50 g 50g
11300959 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11390949 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010695.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1308-06-1 | Co3O4 | 240.80 g/mol
Det används i artificiell fotosyntes. Den används som en magnetisk halvledare. Den används också i superkondensatorer och litiumjonbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1308-06-1
Molekylformel Co3O4
Molekylvikt (g/mol) 240.80
MDL-nummer MFCD00010939
InChI-nyckel UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
PubChem CID 11651651
IUPAC-namn oxokobalt; oxo(oxokobaltiooxi)kobolt
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II,III) oxide
Smältpunkt 900°C (decomposition)
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,2429
Löslighetsinformation Insoluble in water.Soluble in acids and alkalies.
Formel vikt 240.8
Procent renhet 99.9985%
Kvalitet Puratronic
Densitet 6.11 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.