Läs mer
Kobolt(II)jodid, ultratorr, 99,999 % (metallbas)
Beskrivning
Kobolt(II)-jodid används som en indikator för fukt och luftfuktighet. Det är också en katalysator.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cobalt(II) iodide |
| CAS | 15238-00-3 |
| Smältpunkt | 515 °C (vac.) |
| Kokpunkt | 570 °C (vac.) |
| Förpackning | Ampulerad under argon |
| Molekylformel | CoI2 |
| MDL-nummer | MFCD00016030 |
| Kvantitet | 1 g |
| Känslighet | Hygroskopisk; Ljuskänslig |
| Synonym | cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning