Läs mer
Kobolt(II)isopropoxid
Produktkod. 11349987
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349987 1 g 1g
11359987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042810.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60406-95-3 | C6H14CoO2 | 177,109 g/mol
Kobolt(II)isopropoxid används i displayen& bildbehandling, katalys& syntes och ferroelektriska metaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60406-95-3
Molekylformel C6H14CoO2
Molekylvikt (g/mol) 177.109
MDL-nummer MFCD00799075
InChI-nyckel VBXHMSMVQZJJLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii isopropoxide, cobalt isopropoxide, acmc-20alem, cobalt ii diisopropoxide, cobalt 2+ dipropan-2-olate, 2-propanol, cobalt 2+ salt
PubChem CID 18517386
IUPAC-namn kobolt(2+);propan-2-olat
LEDER CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Co+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt (II) isopropoxide
Förpackning Ampull
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation It reacts with water.
Formel vikt 178.11
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.