Läs mer
Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate |
| Smältpunkt | 55°C |
| Färg | Red |
| Kvantitet | 6 x 500 g |
| Linjär formel | Co(NO3)2 · 6H2O |
| UN-nummer | UN1477 |
| IUPAC-namn | cobalt(2+);dinitrate;hexahydrate |
| Formel vikt | 291.03g/mol |
| Procent renhet | 98% |
| Kvalitet | Reagent |
| Visa mer |