Läs mer
Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Produktkod. p-7120336 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
6 x 500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15602290 100 g Poly Bottle 100g
15612290 500 g Poly Bottle 500g
15622290 6 x 500 g Poly Bottle Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15602290 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 230375100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-22-9
Molekylformel CoH12N2O12
Molekylvikt (g/mol) 291.03
MDL-nummer MFCD00149647
InChI-nyckel QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
LEDER O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate
Smältpunkt 55°C
Färg Red
Kvantitet 100 g
Linjär formel Co(NO3)2 · 6H2O
UN-nummer UN1477
IUPAC-namn cobalt(2+);dinitrate;hexahydrate
Formel vikt 291.03g/mol
Procent renhet 98%
Kvalitet Reagent
Förpackning Poly Bottle
Utseende Crystals or chips
Densitet 1.87g/cm3