Läs mer
Cobalt(II) nitrate hexahydrate, 99+%, for analysis
Produktkod. 10246560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10246560 500 g Plastflaska 500g
10461641 100 g Plastflaska 100g
10484525 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10246560 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 219215000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-22-9
Molekylformel CoH12N2O12
Molekylvikt (g/mol) 291.03
MDL-nummer MFCD00149647
InChI-nyckel QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)hexahydratdinitrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Smältpunkt 55.0°C
Namnnotering p.a.
Färg Brunt till rött
Fysisk form Crystalline Powder or Chips
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99% min. (Complexometry)
Linjär formel Co(NO3)2·6H2O
Merck Index 15, 2428
Löslighetsinformation Solubility in water: 1340g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, soluble in most common organic solvents
Formel vikt 291.02
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.88, 1.8800g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) nitrate,hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.