Läs mer
Kobolt(II) nitrathexahydrat, ACS, 98,0–102,0 %
Produktkod. 11397878
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397878 500 g 500g
11307888 100 g 100g
15416165 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036418.36
Request Bulk or Custom Format
För användning som batteritillsats, vid tillverkning av koboltpigment och osynliga bläck, för dekoration av stengods och porslin | CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden:
  • Som batteritillsats, vid tillverkning av koboltpigment och osynligt bläck, för dekoration av stengods och procelin, och vid beredning av katalysatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-22-9
Molekylformel CoH12N2O12
Molekylvikt (g/mol) 291.03
MDL-nummer MFCD00149647
InChI-nyckel QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
LEDER O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate
Smältpunkt 55°C to 56°C
Namnnotering For analysis ACS
Färg Rött
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98.0-102.0%
UN-nummer UN 1477
Löslighetsinformation Very soluble in water,alcohol,and most organic solvents.
IUPAC-namn kobolt(2+);dinitrat;hexahydrat
Formel vikt 291.04 (182.94 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Brytningsindex 1.52
Utseende Red crystalline powder
Densitet 1.87 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.