Läs mer
Kobolt(II) nitrathexahydrat, Puratronic™ 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11380949
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11380949 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11380949 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010694.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291,03 g/mol
Det används vid framställning av metallisk kobolt och koboltbaserade färgämnen och pigment. Det är en prekursor för framställning av katalysator för användning i vissa organiska reaktioner. Den finner användning i katalys, vitaminpreparat och porslinsdekoration.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-22-9
Molekylformel CoH12N2O12
Molekylvikt (g/mol) 291.03
MDL-nummer MFCD00149647
InChI-nyckel QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)hexahydratdinitrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Smältpunkt 55 °C till 56 °C
Färg Rött
Fysisk form Våta kristallina aggregat
Kvantitet 10 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.52
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 1.87 g/mL
UN-nummer UN1477
Merck Index 14,2444
Löslighetsinformation Lösligt i vatten, alkohol, aceton och ammoniak.
Formel vikt 291,04 (182,94 vattenfattig)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.