Läs mer
Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate |
| Smältpunkt | 57°C |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | Co(NO3)2 · 6 H2O |
| MDL-nummer | MFCD00149647 |
| Synonym | Cobalt(II) nitrate hexahydrate, Cobalt(II) nitrate hexahydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.03 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 1.87 g/cm3 at 20°C |