Läs mer
Kobolt(II) oxalatdihydrat, Puratronic™ 99,995 % (metallbas)
Produktkod. 11382108
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382108 10 g 10g
11372108 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013012.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5965-38-8 | C2H4CoO6 | 182,981 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5965-38-8
Molekylformel C2H4CoO6
Molekylvikt (g/mol) 182.98
MDL-nummer MFCD03414148
InChI-nyckel MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobaltousoxalate,cobaltoxalate
PubChem CID 131881712
IUPAC-namn kobolt(2+);oxalat;dihydrat
LEDER O.O.O=C1O[Co]OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) oxalate dihydrate
Smältpunkt 229 °C till 231 °C (dekomposition)
Färg Rosa
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 3.021 g/mL
Linjär formel CoC2O4·2H2O
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,2445
Formel vikt 182,98 (146,95 vattenfattig)
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Puratronic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.