Läs mer
Kobolt(II) oxalatdihydrat, reagensklass
Produktkod. 11375029
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375029 5 g 5g
11395029 25 g 25g
11365029 100 g 100g
11385029 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11375029 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087758.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Stabilisator för HCN, temperaturindikator | CAS: 5965-38-8 | C2H4CoO6 | 182,981 g/mol
Kobolt(II)oxalatdihydrat används som stabilisator för vätecyanid och som temperaturindikator. Det används vid framställning av koboltkatalysatorer och koboltmetallpulver för pulvermetallurgiska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5965-38-8
Molekylformel C2H4CoO6
Molekylvikt (g/mol) 182.98
MDL-nummer MFCD03414148
InChI-nyckel MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobaltousoxalate,cobaltoxalate
PubChem CID 131881712
IUPAC-namn kobolt(2+);oxalat;dihydrat
LEDER O.O.O=C1O[Co]OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt (II) oxalate dihydrate
Smältpunkt 229°C to 231°C (decomposition)
Densitet 3.021 g/mL
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,2445
Löslighetsinformation Soluble in aqueous ammonia; Insoluble in water; Slightly soluble in acids.
Formel vikt 182.98 (146.95 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.