Läs mer
Kobolt(II)perklorathexahydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11371758
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371758 10 g 10g
11351758 50 g 50g
11361758 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11371758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011652.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13478-33-6 | Cl2CoO8 | 257.825 g/mol
Kobolt(II)perklorathexahydrat används som kemiska organiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13478-33-6
Molekylformel Cl2CoO8
Molekylvikt (g/mol) 257.825
MDL-nummer MFCD00150207
InChI-nyckel BSUSEPIPTZNHMN-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobaltous perchlorate, cobalt diperchlorate, cobalt ii perchlorate, cobalt diperchlorate hexahydrate, cobalt perchlorate hexahydrate, cobaltous perchlorate, hexahydrate, cobalt ii perchlorate, hexahydrate, perchloric acid, cobalt ii salt, hexahydrate, diperchloratocobalt
PubChem CID 26064
IUPAC-namn kobolt(2+);diperklorat
LEDER [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Co+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) perchlorate hexahydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1481
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 366.74 (257.83 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • cobalt perchlorate, hexahydrate reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) perchlorate hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.