Läs mer
Cobalt(II) phosphate octahydrate
Produktkod. p-7049815
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11302608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 023111.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10294-50-5 | Co3H16O16P2 | 510.859 g/mol
Det används som pigment.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-50-5
Molekylformel Co3H16O16P2
Molekylvikt (g/mol) 510.859
MDL-nummer MFCD00016028
InChI-nyckel QOQSIXJUYVUEMP-UHFFFAOYSA-H
Synonym cobalt ii phosphate octahydrate, cobaltous phosphate octahydrate, cobalt phosphate octahydrate, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3 , octahydrate, acmc-20ale3, 3co.2po4.8h2o, cobalt 2+ diphosphate octahydrate
PubChem CID 202398
IUPAC-namn kobolt(2+);difosfat;oktahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
Specifications
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) phosphate octahydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in mineral acids.
Formel vikt 510.87 (366.74 Anhydrous)
Odör Odorless
Densitet 2.769 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.