Läs mer
Kobolt(II) ftalocyanin
Produktkod. 11374238
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374238 1 g 1g
11384238 5 g 5g
11364238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041496.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3317-67-7 | C32H16CoN8 | 571,469 g/mol
Kobolt(II)ftalocyanin kan användas för att utveckla kimröksbaserade elektrokatalysatorer. CoPC kan användas som ett ändskyddsmedel för en hyperförgrenad poly(aryleterketon) som ska användas för oxidativ nedbrytning av 2,4,6,-triklorfenol. CoPC modifierad kolpasta kan användas som indikatorer för elektrokatalytiska amperometriska mätningar. ZnO impregnerad med CoPC kan användas som sensibiliseringsmedel för att bestämma fotonedbrytningen av cyanid i vattensuspension. CoPC-katalyserade aeroba regenerationer av aldehyder och ketoner har undersökts.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3317-67-7
Molekylformel C32H16CoN8
Molekylvikt (g/mol) 571.469
MDL-nummer MFCD00010718
InChI-nyckel MPMSMUBQXQALQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii phthalocyanine, cobalt phthalocyanine, phthalocyanine cobalt ii, phthalocyanine, cobalt, cobalt ii phthalocyanine, beta-form, dye content 97 %
PubChem CID 2734991
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Co+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) phthalocyanine
Färg Blå till lila
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 571.47
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.