Läs mer
Cobalt(II) selenide, 99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050999
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11379377
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040224.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1307-99-9
Molekylformel CoSe
Molekylvikt (g/mol) 137.904
MDL-nummer MFCD00016020
InChI-nyckel QVYIMIJFGKEJDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt selenide, cobalt ii selenide, cobalt selenide, cose, cobalt ii selenide trace metals basis 50g
PubChem CID 102108
IUPAC-namn selanylidenkobolt
LEDER [Co]=[Se]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) selenide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3283
Löslighetsinformation Soluble in HNO3,aqua regia
Formel vikt 137.89
Procent renhet ≥99%
Odör Weak
Densitet 7.650 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.