Läs mer
Cobalt(II) Sulfate Heptahydrate, 99-101%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 11428133 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428133 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11428133 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/6880/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 98°C
CAS 10026-24-1
Färg Brown-Red
pH 4 to 5
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel CoH14O11S
MDL-nummer MFCD00149658
InChI-nyckel MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn λ²-cobalt(2+) heptahydrate sulfate
Molekylvikt (g/mol) 281.09
Formel vikt 281.09g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • COBALTOUS SULFATE AR
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304-VID INANDNING:.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Cobaltsulfate