Läs mer
Cobalt(II) sulfate heptahydrate, 99+%, extra pure
Produktkod. p-222888 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 10686812
Brand: Thermo Scientific Acros 213101000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10026-24-1 | CoH14O11S | 281.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-24-1
Molekylformel CoH14O11S
Molekylvikt (g/mol) 281.09
MDL-nummer MFCD00149658
InChI-nyckel MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
PubChem CID 61444
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Smältpunkt 98.0°C
Namnnotering 99+%
Färg Röd till brun
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99% min. (Complexometry)
Linjär formel CoSO4·7H2O
Merck Index 15,2432
Löslighetsinformation Solubility in water: 362g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)heptahydratsulfat
Formel vikt 281.09
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Densitet 2.03
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Cobaltsulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.