Läs mer
Cobalt(Ii) Sulfate Heptahydrate, Solstice
Produktkod. 15641230 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15641230 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15641230 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 12933500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum,≥95%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(Ii) Sulfate Heptahydrate
CAS 10026-24-1
Kvantitet 500 g
Molekylformel CoH14O11S
Linjär formel CoSO4 · 7H2O
MDL-nummer MFCD00149658
UN-nummer 3077
Synonym cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
InChI-nyckel MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn cobalt(2+);sulfate;heptahydrate
Molekylvikt (g/mol) 281.09
PubChem CID 61444
Formel vikt 281.1g/mol
Procent renhet ≥95%
Kvalitet purum
Densitet 2.03g/mL at 25°C