Läs mer
Kobolt(II) sulfatheptahydrat, Puratronic™ 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11330959
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11330959 25 g 25g
11310959 5 g 5g
11320959 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11330959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010696.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10026-24-1 | CoH14O11S | 281,09 g/mol
Kobolt(II)sulfatheptahydrat används vid framställning av pigment och andra koboltsalter. Det används i lagringsbatterier och galvaniseringsbad, sympatiska bläck och som tillsats till jordar och djurfoder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-24-1
Molekylformel CoH14O11S
Molekylvikt (g/mol) 281.09
MDL-nummer MFCD00149658
InChI-nyckel MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
PubChem CID 61444
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Färg Rött
pH 4
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 2.03 g/mL
Linjär formel CoSO4·7H2O
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,2448
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
IUPAC-namn kobolt(2+);sulfat;heptahydrat
Formel vikt 281,10 (154,99 Vattenfattig)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.