Läs mer
Cobalt(II) Sulfate Heptahydrate, Supelco™
Produktkod. 15887120
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15887120 250 g 250g
15877120 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15887120 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1025560250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-24-1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) Sulfate Heptahydrate
Smältpunkt 98°C
Kvantitet 250 g
MDL-nummer MFCD00149658
Synonym Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Molekylvikt (g/mol) 281.1
Kvalitet Research
Densitet 1.95 g/cm3 at 20°C