Läs mer
Cobalt(II) sulfide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11322208
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11322208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013114.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1317-42-6 | CoS | 90.99 g/mol
Används vid gjutning, smältning av metall, hårda legeringar. Glasaktigt kol används i stor utsträckning som ett elektrodmaterial inom elektrokemi, lika mycket som för högtemperaturdeglar och som en del av vissa protesanordningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1317-42-6
Molekylformel CoS
Molekylvikt (g/mol) 90.99
MDL-nummer MFCD00016032
InChI-nyckel INPLXZPZQSLHBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt sulfide, sycoporite, cobalt ii sulfide, cobalt sulphide, cobaltous sulfide, cobalt 2+ sulfide, cobalt monosulfide, cobalt sulfide amorphous, ccris 7728
PubChem CID 14832
IUPAC-namn sulfanylidenkobolt
LEDER [S--].[Co++]
Specifications
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) sulfide
Smältpunkt >1116°C
Färg Rött
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.5% (Metal basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 91
Odör Odorless
Utseende Red powder
Densitet 5.45g/cm3
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.