Läs mer
Cobalt(II) sulfide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11332208
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332208 25 g 25g
11322208 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013114.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1317-42-6 | CoS | 90.99 g/mol
Används vid gjutning, smältning av metall, hårda legeringar. Glasaktigt kol används i stor utsträckning som ett elektrodmaterial inom elektrokemi, lika mycket som för högtemperaturdeglar och som en del av vissa protesanordningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-42-6
Molekylformel CoS
Molekylvikt (g/mol) 90.99
MDL-nummer MFCD00016032
InChI-nyckel INPLXZPZQSLHBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt sulfide, sycoporite, cobalt ii sulfide, cobalt sulphide, cobaltous sulfide, cobalt 2+ sulfide, cobalt monosulfide, cobalt sulfide amorphous, ccris 7728
PubChem CID 14832
IUPAC-namn sulfanylidenkobolt
LEDER [S--].[Co++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) sulfide
Smältpunkt >1116°C
Färg Rött
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.5% (Metal basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 91
Odör Odorless
Utseende Red powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.