Läs mer
Cobalt(II) thiocyanate, 98+%
Produktkod. 11416420
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416420 50 g 50g
11406420 10 g 10g
11426420 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11416420 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23460.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3017-60-5 | C2H2CoN2S2 | 177.105 g/mol
Kobolt(II)tiocyanat är mest känt för Scott test, vilket är ett bevisat screeningtest för närvaron av kokain.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kobolt(II)tiocyanat är mest känt för Scott test, vilket är ett bevisat screeningtest för närvaron av kokain.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3017-60-5
Molekylformel C2H2CoN2S2
Molekylvikt (g/mol) 177.105
MDL-nummer MFCD00010937
InChI-nyckel IQHZUTZWNWRODJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131877393
IUPAC-namn kobolt;tiocyansyra
LEDER C(#N)S.C(#N)S.[Co]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) thiocyanate
Odör Odorless
Linjär formel Co(SCN)2
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 175.1
Procent renhet ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cobalt(II) thiocyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) thiocyanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.