Läs mer
Cobalt(II) tungsten oxide, 99%
Produktkod. 11349377
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349377 10 g 10g
11369377 50 g 50g
11359377 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040223.09
Request Bulk or Custom Format
pigment, torkare för emaljer, bläck och färger, elektroniska enheter
Det används som pigment, torkare för emaljer, bläck och färger, elektroniska enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-58-3
Molekylformel CoO4W
Molekylvikt (g/mol) 306.77
MDL-nummer MFCD00016034
InChI-nyckel BGLJOHZOBUGBBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii tungsten oxide, cobalt ii tungstate, co.wo4, cobalt 2+ ;dioxido dioxo tungsten
PubChem CID 11738337
IUPAC-namn kobolt(2+);dioxid(dioxo)volfram
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[W]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) tungsten oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Insoluble in water; Soluble in hot concentrated acids
Formel vikt 306.78
Procent renhet 99%
Densitet 8.42 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.