Läs mer
Cobalt(II) tungsten oxide, 99%
Produktkod. p-7050998
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11349377
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040223.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
pigment, torkare för emaljer, bläck och färger, elektroniska enheter
Det används som pigment, torkare för emaljer, bläck och färger, elektroniska enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-58-3
Molekylformel CoO4W
Molekylvikt (g/mol) 306.77
MDL-nummer MFCD00016034
InChI-nyckel BGLJOHZOBUGBBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii tungsten oxide, cobalt ii tungstate, co.wo4, cobalt 2+ ;dioxido dioxo tungsten
PubChem CID 11738337
IUPAC-namn kobolt(2+);dioxid(dioxo)volfram
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[W]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) tungsten oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Insoluble in water; Soluble in hot concentrated acids
Formel vikt 306.78
Procent renhet 99%
Densitet 8.42 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.