Läs mer
Cobalt(III) 2,4-pentanedionate
Produktkod. 11347377
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347377 5 g 5g
11337377 25 g 25g
11357377 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11347377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012536.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21679-46-9 | C15H21CoO6 | 356.26 g/mol
Kobolt(III) 2,4-pentandionat används som polymerisationskatalysator, vulkaniseringsmedel, pigment i hartser och glas. Det används också för framställning av monoporfyrinater. Vidare används det i kinetiska studier av järn-svavelproteiner. Utöver detta reagerar den med trimetylaluminium för att framställa Me( 3 Al/Co(acac) 3 .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21679-46-9
Molekylformel C15H21CoO6
Molekylvikt (g/mol) 356.26
MDL-nummer MFCD00013488
InChI-nyckel VACIXPOMJJIDBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cobalt(III) acetylacetonate
IUPAC-namn 2,4,8,10,13,15-hexametyl-1λ³,5λ³,7λ³,11λ³,12λ³,16λ³-hexaoxa-6-kobaltaspi ro[5,5⁶,5⁶]hexadeka-1,4,7,10,12,15-hexaen-6,6,6-tris(ylium)-3,9,14-triid
LEDER CC1=[O][Co+3]234([O]=C(C)[CH-]1)[O]=C(C)[CH-]C(C)=[O]2.CC([CH-]C(C)=[O]3)=[O]4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(III) 2,4-pentanedionate
Smältpunkt 211°C (decomposition)
Odör Light
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic; Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol and halogenated solvents. Slightly soluble in acetone,aromatic solvents and aliphatic solvents. Insoluble in water.
Formel vikt 356.26
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.