Läs mer
Kobolt(III)fluorid, 99 %
Produktkod. 11357157
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357157 25 g 25g
11367157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011490.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10026-18-3 | CoF3
Kobolt(III)fluorid är ett kraftfullt fluoreringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-18-3
Molekylformel CoF3
MDL-nummer MFCD00010942
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(III) fluoride
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 115.93
Odör Acrid
Känslighet Moisture sensitive
Utseende Light brown powder
Densitet 3.88
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.