Läs mer
Cobalt(III) fluoride, 99%
Produktkod. p-4407410
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11357157
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011490.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10026-18-3 | CoF3
Kobolt(III)fluorid är ett kraftfullt fluoreringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-18-3
Molekylformel CoF3
MDL-nummer MFCD00010942
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(III) fluoride
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 115.93
Odör Acrid
Känslighet Moisture sensitive
Utseende Light brown powder
Densitet 3.88
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.