Läs mer
Cobalt(IV) sulfide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11391529
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11391529
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014005.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kobolt(IV)sulfid är ett lovande batterielektrodmaterial som uppvisar goda elektrokemiska egenskaper för litiumsvavelbatterier, termiska batterier och litiumjonbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12013-10-4
Molekylformel CoS2
Molekylvikt (g/mol) 123.05
MDL-nummer MFCD00064735
InChI-nyckel XUKVMZJGMBEQDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt 3+ ;trisulfide, cobalt sulfide,
PubChem CID 25147475
LEDER S=[Co]=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(IV) sulfide
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Ni), Ni< 0,2 %
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Slightly soluble in acid. Insoluble in water.
IUPAC-namn kobolt(3+);trisulfid
Formel vikt 123.06
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.